Läs mer
Trityklorid, TRC
Produktkod. 30451499
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
250 g
Codice prodotto. Kvantitet
30451499 250 g
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30451499 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT887260250G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material Trityl Chloride
CAS 76-83-5
Molekylformel C19H15Cl
Kvantitet 250 g
Synonym 1,1',1''-(Chloromethylidyne)tris[benzene], Chlorotriphenylmethane, NSC 435, Triphenylchloromethane, Triphenylmethyl Chloride, Tr-Cl, TrCl
InChI formel InChI=1S/C19H15Cl/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
LEDER ClC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn [kloro(difenyl)metyl]bensen
Molekylvikt (g/mol) 278.78
Formel vikt 278.0862
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.