Läs mer
Trityklorid, TRC
Produktkod. 30455135
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30455135 10 g
1 options
Produktkod. 30455135 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT88726010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trityl Chloride
CAS 76-83-5
Molekylformel C19H15Cl
Kvantitet 10 g
Synonym 1,1',1''-(Chloromethylidyne)tris[benzene], Chlorotriphenylmethane, NSC 435, Triphenylchloromethane, Triphenylmethyl Chloride, Tr-Cl, TrCl
InChI formel InChI=1S/C19H15Cl/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
LEDER ClC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn [kloro(difenyl)metyl]bensen
Molekylvikt (g/mol) 278.78
Formel vikt 278.0862