Läs mer
Tritylamin, 98 %
Beskrivning
Trifenylmetylamin användes för att framställa diamantformigt poröst organiskt salt.1 Det användes också för framställning av N-trityleradeβ -aminoalkoholer, användbara byggstenar i organisk syntes. Det används vid framställning av tritylcysteinanaloger som hämmare av humant mitotiskt kinesin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Trifenylmetylamin användes för att framställa diamantformigt poröst organiskt salt.1 Det användes också för framställning av N-trityleratβ -aminoalkoholer, användbara byggstenar i organisk syntes. Det används vid framställning av tritylcysteinanaloger som hämmare av humant mitotiskt kinesin.
Löslighet
Löslig i kloroform, metanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara på ett svalt, torrt, välventilerat utrymme. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Tritylamine |
| Smältpunkt | 100 °C till 104 °C |
| Kokpunkt | 223 °C (14 mmHg) |
| Kvantitet | 1 g |
| Beilstein | 2113674 |
| Löslighetsinformation | Löslig i kloroform, metanol. Olöslig i vatten. |
| Formel vikt | 259.35 |
| Procent renhet | 98% |
Safety and Handling
- Tritylamine
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Tritylamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.