Läs mer
Triuret, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triuret |
| CAS | 556-99-0 |
| Molekylformel | C3 H6 N4 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Diimidotricarbonic diamide, Triuret (6CI,7CI,8CI), Carbonyldiurea, Dicarbamylurea, NSC 29081, Urea','N,N'-bis(aminocarbonyl)-, Urea','N,N''-carbonylbis- |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6N4O3/c4-1(8)6-3(10)7-2(5)9/h(H6,4,5,6,7,8,9,10) |
| LEDER | NC(=O)NC(=O)NC(=O)N |
| IUPAC-namn | 1,3-dicarbamoylurea |
| Molekylvikt (g/mol) | 146.1 |
| Formel vikt | 146.044 |