Läs mer
Invitrogen™ TRMT11 Polyclonal Antibody
Produktkod. 15997834
Change view
Kvantitet:
100 μL
Förpackningsstorlek:
100µL
Produktkod. Kvantitet unitSize
15997834 100 μL 100µL
1 options
Produktkod. 15997834 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PA565067
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: FSVLEDYGLD PNCIPENPHN IYFGRWIADG QRELIESYSV KKRHFIGNTS MDAGLSFIMA NHGKVKENDI VFDPFVGTGG.
TRMT11 belongs to the methyltransferase superfamily. It is a catalytic subunit of an S-adenosyl-L-methionine-dependent tRNA methyltransferase complex that mediates the methylation of the guanosine nucleotide at position 10 (m2G10) in tRNAs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen TRMT11
Användningsområden Immunocytochemistry
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.05 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Formulering PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Gen TRMT11
Genaccessionsnr. Q7Z4G4
Gene Alias 2410075D05Rik; 3110045I18Rik; AW213713; C6orf75; MDS024; putative RNA methylase MDS024; TRM11; Trmt11; TRMT11-1; tRNA (guanine(10)-N2)-methyltransferase homolog; tRNA guanosine-2'-O-methyltransferase TRM11 homolog; tRNA guanosine-2'-O-methyltransferase TRM11-like protein-like protein; tRNA methyltransferase 11; tRNA methyltransferase 11 homolog; tRNA methyltransferase 11 homolog (S. cerevisiae)
Gensymboler TRMT11
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant Human TRMT11. Recombinant protein control fragment (Product #RP-105830).
Reningsmetod Antigen affinity chromatography
Kvantitet 100 μL
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 60487
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotyp IgG