Läs mer
Interscience™ Trocar för buljongpåsar
Produktkod. 16312236
Change view
Autoklaveringsbar:
Autoklaveringsbar
Produktkod. Autoklaveringsbar
16312236 Autoklaveringsbar
1 options
Produktkod. 16312236 Leverantör Interscience™ Leverantörsnummer 513020
Beräknad leverans: 28-12-2026
Trocar kompatibel med de flesta slangar.
  • Kan användas med alla slangar utom de med en innerdiameter på 1,6 mm
Specifikationer
Produkttyp Trocar
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Dra vätska från påsen
För användning med (utrustning) DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite , FlexiPump, FlexiPump Pro