missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Trofinetide (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trofinetide |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21N3O6/c1-13(5-2-6-16(13)9(17)7-14)12(22)15-8(11(20)21)3-4-10(18)19/h8H,2-7,14H2,1H3,(H,15,22)(H,18,19)(H,20,21)/t8-,13-/m0/s1 |
| Formel vikt | 315.143 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?