Läs mer
Trofinetide, MedChemExpress
Beskrivning
Trofinetide (NNZ-2566), a synthetic analogue of the endogenous N-terminus tripeptide, Glycine-Proline-Glutamate (GPE), has been shown to be neuroprotective in animal models of brain injury.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trofinetide |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 853400-76-7 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H21N3O6 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | NNZ-2566 |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 50 mg/mL (158.57 mM) |
| Visa mer |