missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Trofinetide

Beskrivning
Trofinetide is an IGF-1 synthetic analog. It suppresses expression of IL-1β, TNF-α, IFN-γ and E-selectin, and inhibits both acute and delayed neuroinflammation following penetrating ballistic-like brain injury (PBBI) in rats.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Glycyl-2-methyl-L-prolyl-L-glutamic acid |
| CAS | 853400-76-7 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | IGF-I/IGF-1 |
| Molekylformel | C13H21N3O6 |
| Renhet | 0.98 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?