missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Trofosfamide-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Trofosfamide-d4 |
| CAS | 1189884-36-3 |
| Molekylformel | C9H14D4Cl3N2O2P |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18Cl3N2O2P/c10-2-6-13-5-1-9-16-17(13,15)14(7-3-11)8-4-12/h1-9H2/i1D2,5D2 |
| LEDER | [2H]C1([2H])COP(=O)(N(CCCl)CCCl)N(CCCl)C1([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | N,N,3-tris(2-chloroethyl)-4,4,5,5-tetradeuterio-2-oxo-1,3,2λ^{5}-oxazaphosphinan-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 327.61 |
| Formel vikt | 326.0423 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?