Läs mer
Troglitazon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Troglitazone |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H27NO5S/c1-13-14(2)21-18(15(3)20(13)26)9-10-24(4,30-21)12-29-17-7-5-16(6-8-17)11-19-22(27)25-23(28)31-19/h5-8,19,26H,9-12H2,1-4H3,(H,25,27,28) |
| Formel vikt | 441.161 |