Läs mer
Troleandomycin, TRC
Produktkod. 30009863
Change view
Kvantitet:
0.5 mg
1 mg
2.5 mg
Förpackningsstorlek:
0.5mg
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30009863 2.5 mg 2.5mg
17911375 0.5 mg 0.5mg
17950775 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30009863 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT8925332.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2751-09-9
Molekylformel C41H67NO15
Molekylvikt (g/mol) 813.97
Synonym Oleandomycin, 2' ',4',11-triacetate, Oleandomycin triacetate (6CI), Oleandomycin, triacetate (ester) (8CI,9CI), Oxiraneheptanoic acid, 2-(3,5-dihydroxy-2,4-dimethylhexanoyl)-δ-[[4-(dimethylamino)tetrahydro-3-hydroxy-6-methylpyran-2-yl]oxy]-α,γ,ε-trimethyl-β-[(tetrahydro-5-hydroxy-4-methoxy-6-methylpyran-2-yl)oxy]-, μ-lactone, triacetate (7CI), 1,9-Dioxaspiro[2.13]hexadecane, oleandomycin deriv., Acetyloleandomycin, Cyclamycin, Evramicina, Evramycin, NSC 108166, Oleandomycin triacetyl ester, Oleomycin, TAO, TAO (pharmaceutical), Triacetyloleandomycin, Triocetin, Troleandomycin, Wy 651, Wytrion
IUPAC-namn [(3R,5S,6S,7R,8S,9R,12R,13S,14S,15R)-6-[(2S,3R,4S,6R)-3-acetyloxi-4-(dimetylamino)-6-metyloxan-2-yl]oxy-8-[(2R,4S,5S,6S)-5-acetyloxi-4-metoxy-6-metyloxan-2-yl]oxy-5,7,9,12,13,15-hexametyl-10,16-dioxo-1,11-dioxaspiro[2.13]hexadekan-14-yl] acetat
LEDER CO[C@H]1C[C@H](O[C@H]2[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3OC(=O)C)N(C)C)[C@@H](C)C[C@@]4(CO4)C(=O)[C@H](C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H](C)[C@@H](C)OC(=O)[C@@H]2C)O[C@@H](C)[C@@H]1OC(=O)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oleandomycin triacetate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C41H67NO15/c1-19-17-41(18-49-41)38(46)23(5)34(53-27(9)43)21(3)25(7)52-39(47)24(6)35(56-32-16-31(48-14)36(26(8)51-32)54-28(10)44)22(4)33(19)57-40-37(55-29(11)45)30(42(12)13)15-20(2)50-40/h19-26,30-37,40H,15-18H2,1-14H3/t19-,20+,21-,22+,23+,24+,25+,26-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37+,40-,41+/m0/s1
Formel vikt 813.4511
Procent renhet >95%