Läs mer
Multiroir Controlec™ Vagn
Produktkod. 15528943
Change view
Mått (L x B x H):
1100 x 520 x 1020 mm (totalt), 504 x 910 mm (fack)
1100 x 520 x 950 mm (totalt), 504 x 910 mm (fack)
480 x 800 x 1000 mm (totalt), 435 x 615 mm (bricka)
480 x 800 x 950 mm (totalt), 435 x 615 mm (fack)
Färg:
Ljusgrå
Svart
Antal hyllor:
2
3
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) Färg Antal hyllor Förpackningsstorlek
15528943 480 x 800 x 950 mm (totalt), 435 x 615 mm (fack) Ljusgrå 2 -
15548943 480 x 800 x 950 mm (totalt), 435 x 615 mm (fack) Svart 2 Varje
15558943 480 x 800 x 1000 mm (totalt), 435 x 615 mm (bricka) Svart 3 Varje
15508943 1100 x 520 x 950 mm (totalt), 504 x 910 mm (fack) Svart 2 Varje
15598933 1100 x 520 x 1020 mm (totalt), 504 x 910 mm (fack) Ljusgrå 3 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15528943 Leverantör Multiroir Controlec™ Leverantörsnummer 65005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2155.00 SEK
    1972.65 SEK / Paket med 1
    Save 182.35 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Multiroir multifunktionella plastvagnar är praktiska och funktionella, idealiska för allmän användning, transport och förflyttning av flera föremål runt labbet eller arbetsytan.
  • Aluminiumram med handtag i varje ände
  • Finns i format med två eller tre fack
  • På hjul för enkel manövrerbarhet
  • Finns i ljusgrå eller svart
Specifikationer
Färg Ljusgrå
Mått (L x B x H) 480 x 800 x 950 mm (totalt), 435 x 615 mm (fack)
Bärande kapacitet (metrisk) 180 kg (totalt)
Material Aluminiumram, polypropenbrickor
Antal hyllor 2
Hyllmaterial Polypropen
Hjultyp Låsbara hjul