Läs mer
Multiroir Controlec™ Vagn
Beskrivning
- Aluminiumram med handtag i varje ände
- Finns i format med två eller tre fack
- På hjul för enkel manövrerbarhet
- Finns i ljusgrå eller svart
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Svart |
| Mått (L x B x H) | 480 x 800 x 950 mm (totalt), 435 x 615 mm (fack) |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 180 kg (totalt) |
| Material | Aluminiumram, polypropenbrickor |
| Antal hyllor | 2 |
| Hyllmaterial | Polypropen |
| Hjultyp | Låsbara hjul |