Läs mer
Multiroir Controlec™ Vagn
Produktkod. p-7224592
Mått (L x B x H):
1100 x 520 x 1020 mm (totalt), 504 x 910 mm (fack)
1100 x 520 x 950 mm (totalt), 504 x 910 mm (fack)
480 x 800 x 1000 mm (Overall), 435 x 615 mm (Tray)
480 x 800 x 950 mm (totalt), 435 x 615 mm (fack)
Färg:
Black
Ljusgrå
Svart
Antal hyllor:
2
3
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15548943
Brand: Multiroir Controlec™ 65007
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De Multiroir multifunktionella plastvagnar är praktiska och funktionella, idealiska för allmän användning, transport och förflyttning av flera föremål runt labbet eller arbetsytan.
  • Aluminiumram med handtag i varje ände
  • Finns i format med två eller tre fack
  • På hjul för enkel manövrerbarhet
  • Finns i ljusgrå eller svart
Specifikationer
Färg Svart
Mått (L x B x H) 480 x 800 x 950 mm (totalt), 435 x 615 mm (fack)
Bärande kapacitet (metrisk) 180 kg (totalt)
Material Aluminiumram, polypropenbrickor
Antal hyllor 2
Hyllmaterial Polypropen
Hjultyp Låsbara hjul