Läs mer
Syngene™ Vagn med fötter
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16534341 Handla allt Syngene Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
81,28 cm
121,92 cm
Produktkod. Bredd (metrisk)
16534341 81,28 cm
16574341 121,92 cm
2 options
Produktkod. 16534341
Brand: Syngene™ SYN32TRF
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Fast vagn utrustad med 4 fot.
  • 4 utjämningsfötter
Specifikationer
Bredd (engelska) 32 tum
Inkluderar Fötter
Bredd (metrisk) 81,28 cm
Produkttyp Vagn