Läs mer
BUCHI Vagn, L-200
Handla allt Buchi Produkter
För användning med (utrustning):
L-200 frystork
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Belagd i rostfritt stål
- För användning med L-200 frystork
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | >75 kg |
| Antal hyllor | 0 |
| Temperaturområde (metriskt) | Ambient to -105°C |
| Material | Stainless Steel |
| För användning med (utrustning) | L-200 frystork |
| Längd (metrisk) | 840 mm |
| Vikt (engelska) | 39.7 lb. |
| Vikt (metrisk) | 18.1 kg |