Läs mer
Gilac™ Vagn för tvättkorg
Beskrivning
- Universal tvättkorgsvagn.
- 4 rattar för enkel manövrerbarhet.
- Tillåter arbete på marknivå.
- Överdelen utformad för att rymma en 130 L tvättkorg eller två 60 L tvättkorgar, den ena bredvid den andra.
- Den nedre delen rymmer en tvättkorg på 100 L eller 130 L.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Vagn |
| Färg | Vitt |
| Mått (L x B x H) | 785 x 560 x 860 mm |
| Håller | Tvättkorg |
| Bärande kapacitet (metrisk) | 100 kg |
| Material | Rostfritt stål |
| Antal hyllor | 2 |