Beskrivning
- För förvaring och transport av korgar och insatser
- Indelad i 4 nivåer som kan justeras med 102,5 mm
- Flyttbar med 4 låsbara hjul
- Lastvolym 549 x 599 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Produkttyp | Lagring/Transportsystem |
| Färg | Rostfritt stål |
| För användning med (utrustning) | Tvätt-desinfektorer, laboratorium |
| Djup (metriskt) | 662 mm |
| Höjd (metrisk) | 1.985 mm |
| Bredd (metrisk) | 616 mm |