Läs mer
Trolox, MedChemExpress
Produktkod. 16480759
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16480759 1 g -
16446097 5 g 5g
16401536 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16480759 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101445
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
MedChemExpress Trolox is an analogue of vitamin E with a powerful antioxidant effect. Trolox is also a powerful inhibitor of membrane damage.
Trolox is an analogue of vitamin E with a powerful antioxidant effect. Trolox is also a powerful inhibitor of membrane damage.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trolox
CAS 53188-07-1
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C14H18O4
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (399.54 mM)
LEDER O=C(C1(C)CCC2=C(C)C(O)=C(C)C(C)=C2O1)O
Molekylvikt (g/mol) 250.29
Formel vikt 250.29
Procent renhet 98.19%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death