Läs mer
Trolox™, 97 %
Produktkod. p-209859 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10454155 1 g Glasflaska 1g
10782831 5 g Glasflaska -
10002910 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10454155 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 218940010
CAS: 53188-07-1 | C14H18O4 | 250,29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53188-07-1
Molekylformel C14H18O4
Molekylvikt (g/mol) 250.29
MDL-nummer MFCD00006846
InChI-nyckel GLEVLJDDWXEYCO-UHFFFAOYNA-N
Synonym trolox, 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid, trolox c, 3,4-dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl, +/--6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid, 2h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, 3,4-dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-, +-, trolox™, trolox tm
PubChem CID 40634
ChEBI CHEBI:82625
IUPAC-namn 6-hydroxi-2,5,7,8-tetrametyl-3,4-dihydrokromen-2-karboxylsyra
LEDER CC1=C(C)C2=C(CCC(C)(O2)C(O)=O)C(C)=C1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trolox*
Namnnotering 97%
Smältpunkt 187,0 °C till 194,0 °C
Färg Beige till Vit
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Beilstein 18, V,7, 335
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig. Andra lösligheter: lösliga i metanol, etanol
Formel vikt 250.29
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Trolox
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/and soap.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.