Läs mer
Trolox, TRC
Produktkod. 17993585
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17993585 10 g
17983495 1 g
17923405 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17993585 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT89256010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53188-07-1
Molekylformel C14 H18 O4
Molekylvikt (g/mol) 250.2903
Synonym 3,4-Dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-2H-1-benzopyran-2-carboxylic Acid, (±)-3,4-Dihydro-6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-2H-1-Benzopyran-2-carboxylic Acid, (R,S)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-2-chromanecarboxylic Acid, (±)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid, (±)-Trolox, 6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl-3,4-dihydro-2H-chromene-2-carboxylic Acid, 6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic Acid, Trolox C
IUPAC-namn 6-hydroxy-2,5,7,8-tetrametyl-3,4-dihydrokromen-2-karboxylsyra
LEDER CC1=C(C2=C(C(C)=C1O)CCC(C)(C(O)=O)O2)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trolox
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C14H18O4/c1-7-8(2)12-10(9(3)11(7)15)5-6-14(4,18-12)13(16)17/h15H,5-6H2,1-4H3,(H,16,17)
Formel vikt 250.1205
Procent renhet >95%