Läs mer
Trometamol, Mikromol™
Produktkod. 17979304
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17979304 250 mg
1 options
Produktkod. 17979304 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1566.00
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Trometamol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trometamol
CAS 77-86-1
Analyt- eller komponentnamn Trometamol
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C4 H11 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Trometamol, aminomethylidynetri(methanol), 1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, 2-Amino-1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propane, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol, 2-Amino-2-hydroxymethylpropan-1,3-diol, 2-Amino-2-methylol-1,3-propanediol, Addex-Tham, Aminotri(hydroxymethyl)methane, Aminotrimethylolmethane, Aminotris(hydroxymethyl)methane, Methanamine, 1,1,1-tris(hydroxymethyl)-, NSC 103026, NSC 6365, NSC 65434, Pehanorm, TAM, TAM (buffering agent), THAM, Talatrol, Tri Amino, Tri(hydroxymethyl)aminomethane, Tri(hydroxymethyl)methylamine, Trigmo base, Triladyl, Trimethylolaminomethane, Tris, Tris (buffering agent), Tris Amino, Tris Amino Crystal, Tris base, Tris buffer, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, Tris(hydroxymethyl)methanamine, Tris(hydroxymethyl)methylamine, Tris(methylolamino)methane, Tris-steril, Trisamin, Trisamine, Trisaminol, Trizma, Trizma Base, Trometamole, Tromethamine, Tromethane, Tromethanmin, Tutofusin tris, [2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]amine
InChI formel InChI=1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
LEDER NC(CO)(CO)CO
IUPAC-namn 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
Molekylvikt (g/mol) 121.14
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 121.0739 g/mol