Läs mer
Skytec™ Tromso-skyddshandskar
Produktkod. 30274600 Handla allt Skytec Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
30274600 Liten
30274559 Intermediär
30274528 Betydande
30274594 X-large
30274630 2X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 30274600 Leverantör Skytec™ Leverantörsnummer SKG00026FD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1570.66 SEK
    957.47 SEK / 10 par
    Save 613.19 SEK
    39% Av
Beräknad leverans: 03-11-2026
Lätt, fleecefodrad handske med en andningsbar mikroporös nitrilbeläggning som ger utmärkt grepp i torra och våta förhållanden.
  • Tunn och flexibel isolerad handske med full nitrilbeläggning
  • Helt doppad
  • Mjukt fleecefoder för komfort i kalla förhållanden
  • Hållbar och lätt beläggning säkerställer handskens livslängd i slipande applikationer
  • Kontaktvärmetålig upp till 100 °C/212 °F
  • Ultrafin beläggning för maximal taktil känslighet
  • Bra grepp i våta och torra förhållanden
  • Minimerad partikelutsöndring
  • Den desinficerade antimikrobiella ytan ger extra fräschör
  • Handkonformerande passform för en andra hudkänsla
  • Pekskärmsfunktioner för att möjliggöra användning med skärmenheter
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A2, EN 388:2016 + A1:2018 4232B, EN 407:2020 X1XXXX, EN 21420:2020
Konstruktion Sömlös stickad stickning
Beläggningsmaterial Nitril
Färg Svart
Exteriör finish Rough
Hand Ambidextrous
Material Nylon, Akryl
Produkttyp Isolerade handskar
Storlek Liten
Temperatur (engelska) Max. 212 °F
Temperatur (metrisk) Max 100 °C
Längd (metrisk) 230 mm