Beskrivning
- Tunn och flexibel, fullt belagd isolerad handske med högt skydd mot skärningen
- Skärningsresistans: Nivå F / ANSI A6
- Fullt doppat nitrilskum som ger bra grepp i våta och torra förhållanden
- Mjukt fleecefoder för komfort i kalla förhållanden
- Hållbar och lätt beläggning säkerställer handskens livslängd i slipande applikationer
- Bra 360-graders° andningsförmåga
- Ultrafin beläggning för maximal taktil känslighet
- Pekskärmsfunktioner för att möjliggöra användning med skärmenheter
- Minimerad partikelutsöndring
- Den desinficerade antimikrobiella ytan ger extra fräschör
- Handkonformerande passform för en andra hudkänsla
- Kontaktvärmeskydd upp till 250 °C / 482 °F under en kort period (15 sec. max).
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | CE II, UKCA, ANSI/ISEA 105-2016: Skärning A6, punktion 5, EN 388:2016 + A1:2018 4X43F, EN 21420:2020 |
| Beläggningsmaterial | Nitril |
| Färg | Svart, Orange |
| Exteriör finish | Rough |
| Hand | Ambidextrous |
| Material | Skumnitril |
| Produkttyp | Köldtåliga handskar |
| Storlek | Liten |
| Temperatur (engelska) Max. | 482 °F |
| Temperatur (metrisk) Max | 250 °C |
| Visa mer |