missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

TROP-2 Antibody (77220), Allophycocyanin/Cy7, Novus Biologicals™

Produktkod. 30026961 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30026961 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30026961 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB650APCCY7

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

TROP-2 Monoclonal antibody specifically detects TROP-2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen TROP-2
Användningsområden Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Klona 77220
Konjugera APC-Cyanine7
Utspädning Flow Cytometry
Formulering PBS
Gene Alias Cell surface glycoprotein Trop-2, EGP1, EGP-1, epithelial glycoprotein-1, GA733-1GP50, gastrointestinal tumor-associated antigen GA7331, M1S1cell surface glycoprotein TROP2, Membrane component chromosome 1 surface marker 1, membrane component, chromosome 1, surface marker 1, Pancreatic carcinoma marker protein GA733-1, pancreatic carcinoma marker protein GA7331,40kD glycoprotein, identified by monoclonal GA733, TROP2GA7331, tumor-associated calcium signal transducer 2
Värd art Mouse
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human TROP-2, His27-Thr274, Accession # P09758
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4070
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotyp IgG2a
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.