Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Tropaeolin O, 0,04% vikt/volym aq. soln.
Produktkod. 11316159
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11316159 500 mL 500ml
11315597 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11316159 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 042772.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 547-57-9 | C12H10N2NaO5S | 317.271 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 547-57-9
Molekylformel C12H10N2NaO5S
Molekylvikt (g/mol) 317.271
MDL-nummer MFCD00007499
InChI-nyckel YOGUPPQYRWYKGT-IRIIKGHASA-N
Synonym tropaeolin o
PubChem CID 87071197
IUPAC-namn 4-[(2Z)-2-(2-hydroxi-4-oxocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)hydrazinyl]bensensulfonsyra;natrium
LEDER C1=CC(=CC=C1NN=C2C=CC(=O)C=C2O)S(=O)(=O)O.[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tropaeolin O
Koncentration 0.04% w/v aq. soln.
Formel vikt 316.27
Kvantitet 500 mL
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.