Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Tropaeolin O
Produktkod. 11388977
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11388977 10 g 10g
11378977 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11388977 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 038708.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 547-57-9 | C12H10N2NaO5S | 317.271 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 547-57-9
Molekylformel C12H10N2NaO5S
Molekylvikt (g/mol) 317.271
MDL-nummer MFCD00007499
InChI-nyckel YOGUPPQYRWYKGT-IRIIKGHASA-N
Synonym Acid Orange 6; C.I. 14270
PubChem CID 87071197
IUPAC-namn 4-[(2Z)-2-(2-hydroxi-4-oxocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)hydrazinyl]bensensulfonsyra;natrium
LEDER C1=CC(=CC=C1NN=C2C=CC(=O)C=C2O)S(=O)(=O)O.[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tropaeolin O
Merck Index 14,9775
Löslighetsinformation Soluble in water and alcohol
Formel vikt 316.27
Färg Brun till orange
Kvantitet 10 g
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.