Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Tropaeolin O, ren
Produktkod. 10236250 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10236250 25 g Glasflaska 25g
10688434 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10236250 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 190180250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 547-57-9 | C12H10N2NaO5S | 317.271 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 547-57-9
Molekylformel C12H10N2NaO5S
Molekylvikt (g/mol) 317.271
MDL-nummer MFCD00007499
InChI-nyckel YOGUPPQYRWYKGT-IRIIKGHASA-N
Synonym Acid orange 6, C.I. 14270, 4-(2, 4-Dihydroxyphenylazo)benzenesulfonic acid, sodium salt
PubChem CID 87071197
IUPAC-namn 4-[(2Z)-2-(2-hydroxi-4-oxocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)hydrazinyl]bensensulfonsyra;natrium
LEDER C1=CC(=CC=C1NN=C2C=CC(=O)C=C2O)S(=O)(=O)O.[Na]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tropaeolin O
Beilstein 16, 275
Merck Index 15, 9954
Löslighetsinformation Solubility in water: Soluble. Other solubilities: Soluble in alcohol
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 316.26
Kvalitet Extra ren
Förpackning Glasflaska
Visuell övergångsintervall from pH 11.1 (yellow) to pH 12.7 (orange)
Färg Brun till rost
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.