missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Thermo Scientific Chemicals Tropaeolin O, ren

Produktkod. p-209866 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10236250

Brand: Thermo Scientific Chemicals 190180250

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 547-57-9 | C12H10N2NaO5S | 317.271 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 547-57-9
Molekylformel C12H10N2NaO5S
Molekylvikt (g/mol) 317.271
MDL-nummer MFCD00007499
InChI-nyckel YOGUPPQYRWYKGT-IRIIKGHASA-N
Synonym Acid orange 6, C.I. 14270, 4-(2, 4-Dihydroxyphenylazo)benzenesulfonic acid, sodium salt
PubChem CID 87071197
IUPAC-namn 4-[(2Z)-2-(2-hydroxi-4-oxocyklohexa-2,5-dien-1-yliden)hydrazinyl]bensensulfonsyra;natrium
LEDER C1=CC(=CC=C1NN=C2C=CC(=O)C=C2O)S(=O)(=O)O.[Na]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tropaeolin O
Beilstein 16, 275
Merck Index 15, 9954
Löslighetsinformation Solubility in water: Soluble. Other solubilities: Soluble in alcohol
Infrarött spektrum Authentic
Formel vikt 316.26
Kvalitet Extra ren
Förpackning Glasflaska
Visuell övergångsintervall from pH 11.1 (yellow) to pH 12.7 (orange)
Färg Brun till rost
Kvantitet 25 g
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.