Läs mer
Tropaeolin O Sodium Salt, Honeywell™ Fluka™
Produktkod. 15673830 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
15673830 25 g 25g
1 options
Produktkod. 15673830 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 3266325G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Indicator
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tropaeolin O Sodium Salt
CAS 547-57-9
Molekylformel C12H10N2NaO5S
MDL-nummer MFCD00007499
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 4173410
InChI-nyckel YOGUPPQYRWYKGT-IRIIKGHASA-N
LEDER C1=CC(=CC=C1NN=C2C=CC(=O)C=C2O)S(=O)(=O)O.[Na]
IUPAC-namn 4-[(2Z)-2-(2-hydroxy-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)hydrazinyl]benzenesulfonic acid;sodium
Molekylvikt (g/mol) 317.271
PubChem CID 87071197
Formel vikt 316.27g/mol
Förpackning Glass bottle
Färg Beige/Brown to Orange
Kvantitet 25 g
Fysisk form Powder