Beskrivning
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Solstice now delivers premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tropaeolin Oo |
| Namnnotering | Indicator, S. No.: 179 |
| CAS | 554-73-4 |
| Förpackning | Glass bottle |
| Molekylformel | C18H14N3NaO3S |
| MDL-nummer | MFCD00038130 |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 3831566 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI-nyckel | MLVYOYVMOZFHIU-UHFFFAOYSA-M |
| Visa mer |