Läs mer
Tropathiane, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30322855
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30322855 100 mg
1 options
Produktkod. 30322855 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREC17894920
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tropathiane
CAS 67715-80-4
Analyt- eller komponentnamn Tropathiane
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C8 H16 O S
Certifikat och efterlevnad ISO/IEC 17025
Synonym 2-Methyl-4-propyl-1,3-oxathiane, Tropathiane, 1,3-Oxathiane, 2-methyl-4-propyl-
InChI formel InChI=1S/C8H16OS/c1-3-4-8-5-6-9-7(2)10-8/h7-8H,3-6H2,1-2H3
LEDER CCCC1CCOC(C)S1
IUPAC-namn 2-metyl-4-propyl-1,3-oxatan
Molekylvikt (g/mol) 160.277
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 160,092 g/mol