Läs mer
Tropinsyra, TRC
Produktkod. 17921815
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17921815 25 g
17944365 1 g
17993495 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17921815 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT89262025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 552-63-6
Molekylformel C9 H10 O3
Molekylvikt (g/mol) 166.17
Synonym (2RS)-3-Hydroxy-2-phenylpropanoic Acid, dl-Tropic Acid, Tropic Acid, Ipratropium Bromide Imp. C (EP), Hyoscyamine Sulphate Imp. A (EP), Hyoscine Butylbromide Imp. B (EP), Tropicamide Imp. C (EP), Hyoscine Hydrobromide Imp. D (EP), Atropine Imp. C (EP), (±)-α-(Hydroxymethyl)benzeneacetic acid, (±)-2-Phenyl-3-hydroxypropionic acid, (±)-3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid, (±)-Tropic acid, 2-Phenyl-3-hydroxypropanoic acid, 2-Phenyl-3-hydroxypropionic acid, 2-Phenylhydracrylic acid, 3-Hydroxy-2-phenylpropionic acid, DL-Tropic acid, NSC 20990, α-(Hydroxymethyl)benzeneacetic acid
IUPAC-namn 3-hydroxy-2-fenylpropansyra
LEDER OCC(C(=O)O)c1ccccc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac Tropic acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c10-6-8(9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12)
Formel vikt 166.063
Procent renhet >95%