Läs mer
Tropinsyra, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | rac Tropic acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c10-6-8(9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6H2,(H,11,12) |
| Formel vikt | 166.063 |
| Procent renhet | >95% |