Läs mer
Tropikamid, LoGiCal
Produktkod. 30462193
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30462193 10 mg
1 options
Produktkod. 30462193 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0601.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tropicamide
CAS 1508-75-4
Analyt- eller komponentnamn Tropicamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H20 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Bistropamide, Epitromina, Minims, Mydrapid, Mydriacyl, Mydriat, Mydriaticum, Mydril, Mydrin, Mydrin M, Mydrin P, Mydrum, N-Ethyl-2-phenyl-N-(4-pyridylmethyl)hydracrylamide, Ro 1-7683, Tropicamide, Visumidriatic, N-Ethyl-alpha-(hydroxymethyl)-N-(4-pyridinylmethyl)benzeneacetamide, (+/-)-Tropicamide, N-Ethyl-N-(gamma-picolyl)tropamide, Tropic acid-N-ethyl-N-(gamma-picolyl)amide
InChI formel InChI=1S/C17H20N2O2/c1-2-19(12-14-8-10-18-11-9-14)17(21)16(13-20)15-6-4-3-5-7-15/h3-11,16,20H,2,12-13H2,1H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER CCN(Cc1ccncc1)C(=O)C(CO)c2ccccc2
IUPAC-namn N-etyl-3-hydroxy-2-fenyl-N-(pyridin-4-ylmetyl)propanamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 284.35
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 284,1525 g/mol