Läs mer
Tropikamid, Mikromol™
Produktkod. 17994276
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17994276 250 mg
1 options
Produktkod. 17994276 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0601.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Tropicamid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tropicamide
CAS 1508-75-4
Analyt- eller komponentnamn Tropicamide
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C17 H20 N2 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Bistropamide, Epitromina, Minims, Mydrapid, Mydriacyl, Mydriat, Mydriaticum, Mydril, Mydrin, Mydrin M, Mydrin P, Mydrum, N-Ethyl-2-phenyl-N-(4-pyridylmethyl)hydracrylamide, Ro 1-7683, Tropicamide, Visumidriatic, N-Ethyl-alpha-(hydroxymethyl)-N-(4-pyridinylmethyl)benzeneacetamide, (+/-)-Tropicamide, N-Ethyl-N-(gamma-picolyl)tropamide, Tropic acid-N-ethyl-N-(gamma-picolyl)amide
InChI formel InChI=1S/C17H20N2O2/c1-2-19(12-14-8-10-18-11-9-14)17(21)16(13-20)15-6-4-3-5-7-15/h3-11,16,20H,2,12-13H2,1H3
LEDER CCN(Cc1ccncc1)C(=O)C(CO)c2ccccc2
IUPAC-namn N-etyl-3-hydroxy-2-fenyl-N-(pyridin-4-ylmetyl)propanamid
Molekylvikt (g/mol) 284.35
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 284,1525 g/mol