Läs mer
Tropikamid, TRC
Produktkod. 30008407
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30008407 1 g
30005645 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30008407 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT8926501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1508-75-4
Molekylformel C17 H20 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 284.35
Synonym N-Ethyl-α-(hydroxymethyl)-N-(4-pyridinylmethyl)benzeneacetamide, (±)-Tropicamide, Bistropamide, Epitromina, Minims, Mydrapid, Mydriacyl, Mydriat, Mydriaticum, Mydril, Mydrin, Mydrin M, Mydrin P, Mydrum, N-Ethyl-2-phenyl-N-(4-pyridylmethyl)hydracrylamide, N-Ethyl-N-(γ-picolyl)tropamide, Ro 1-7683, Tropic acid-N-ethyl-N-(γ-picolyl)amide, Tropicamide, Visumidriatic
IUPAC-namn N-etyl-3-hydroxy-2-fenyl-N-(pyridin-4-ylmetyl)propanamid
LEDER CCN(Cc1ccncc1)C(=O)C(CO)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tropicamide
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C17H20N2O2/c1-2-19(12-14-8-10-18-11-9-14)17(21)16(13-20)15-6-4-3-5-7-15/h3-11,16,20H,2,12-13H2,1H3
Formel vikt 284.1525