Läs mer
Tropine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30322856
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30322856 1 ml
1 options
Produktkod. 30322856 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17894922AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tropine
CAS 120-29-6
Analyt- eller komponentnamn Tropine
Frakt skick +20°C
Molekylformel C8 H15 N O
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Tropisetron Hydrochloride Imp. A (EP), Tropisetron Imp. A (EP), (1R,3r,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-ol, Tropine, Tropisetron Hydrochloride Impurity A, Tropisetron Impurity A
InChI formel InChI=1S/C8H15NO/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6/h6-8,10H,2-5H2,1H3/t6-,7+,8+
LEDER CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@@H](O)C2
IUPAC-namn (1S,5R)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-ol
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 141.21
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 141.1154 g/mol