Läs mer
Tropine-3-thiol Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30449189
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30449189 25 g
30451904 1 g
30450419 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30449189 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT89267525G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 908266-48-8
Molekylformel C8H16ClNS
Molekylvikt (g/mol) 193.74
Synonym (3-endo)-8-Methyl-8-Azabicyclo[3.2.1]octane-3-thiol Hydrochloride
IUPAC-namn (5S)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane-3-thiol;hydrochloride
LEDER Cl.CN1[C@H]2CCC1C[C@H](S)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tropine-3-thiol Hydrochloride
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H15NS.ClH/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6;/h6-8,10H,2-5H2,1H3;1H/t6-,7?,8+;/m0./s1
Formel vikt 193.0692