Läs mer
Tropine, 98%
Produktkod. 11387665
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11387665 10 g 10g
11397665 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11387665 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02332.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 120-29-6 | C8H15NO | 141.214 g/mol
Tropin som en oxidativ produkt av Tropan, som används för att syntetisera alkaloidderivat. Benzatropin och etybensatropin är derivat av tropin. Det är också en byggsten för atropin, ett antikolinergt läkemedel som är prototypiskt för den muskarina antagonistklassen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Tropin
som en oxidativ produkt av Tropan, som används för att syntetisera alkaloidderivat. Benzatropin och etybensatropin är derivat av tropin. Det är också en byggsten för atropin, ett antikolinergt läkemedel som är prototypiskt för den muskarina antagonistklassen.
Löslighet
Lösligt i vatten. (100 g/L) vid 20 °C.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvara vid 4 °C. Inkompatibel med starka syror och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-29-6
Molekylformel C8H15NO
Molekylvikt (g/mol) 141.214
MDL-nummer MFCD00005551
InChI-nyckel CYHOMWAPJJPNMW-RNFRBKRXSA-N
Synonym tropine, 1r,5r-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, endo-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-ol, spectrum3_001840, 1r,5r-8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3beta-ol
PubChem CID 6101956
IUPAC-namn (lR,5R)-8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-ol
LEDER CN1C2CCC1CC(C2)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tropine
Smältpunkt 61°C to 65°C (dried)
Densitet 1.04
pH 12
Kokpunkt 232°C to 234°C
Odör Amine-like
Kvantitet 10 g
Beilstein 80188
Känslighet Hygroscopic
Merck Index 14,9781
Löslighetsinformation Soluble in water. (100g/L) at 20°C.
Formel vikt 141.22
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.