Läs mer
Tropinon 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30311261
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30311261 1 ml
1 options
Produktkod. 30311261 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17894924AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tropinone
CAS 532-24-1
Analyt- eller komponentnamn Tropinone
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C8 H13 N O
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1αH,5αH-Tropan-3-one (8CI), Tropanone (6CI), Tropinone (7CI), 8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one, 3-Tropanone, 3-Tropinone, N-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one, NSC 118012, Tropanon, Tropinon, 8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-one, 8-methyl-
InChI formel InChI=1S/C8H13NO/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6/h6-7H,2-5H2,1H3/t6-,7+
LEDER CN1[C@@H]2CC[C@H]1CC(=O)C2
IUPAC-namn (1R,5S)-8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-ett
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 139.195
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 139,0997 g/mol