Läs mer
Tropinon, 99 %
Produktkod. 11371477
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11371477 100 g 100g
11351477 5 g 5g
11361477 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11371477 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02011.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 532-24-1 | C8H13NO | 139,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 532-24-1
Molekylformel C8H13NO
Molekylvikt (g/mol) 139.20
MDL-nummer MFCD00005549
InChI-nyckel QQXLDOJGLXJCSE-UHFFFAOYNA-N
Synonym tropinone, 8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 3-tropanone, tropanone, tropanon, tropinon, tropionone, 3-tropinone, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-methyl, 1.alpha.h,5.alpha.h-tropan-3-one
PubChem CID 79038
IUPAC-namn 8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-on
LEDER CN1C2CCC1CC(=O)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tropinone
Smältpunkt 40 °C till 43 °C
Kokpunkt 227 °C
Flampunkt 90 °C (194 °F)
Odör Luktfritt
Kvantitet 100 g
Beilstein 2329
Formel vikt 139.2
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.