Läs mer
Tropinon, 99 %
Produktkod. 10055953 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10055953 5 g Glasflaska 5g
10605962 10 g Glasflaska 10g
10016003 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10055953 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 140570050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-08-2026
CAS: 532-24-1 | C8H13NO | 139,20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 532-24-1
Molekylformel C8H13NO
Molekylvikt (g/mol) 139.20
MDL-nummer MFCD00005549
InChI-nyckel QQXLDOJGLXJCSE-UHFFFAOYNA-N
Synonym tropinone, 8-methyl-8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 3-tropanone, tropanone, tropanon, tropinon, tropionone, 3-tropinone, 8-azabicyclo 3.2.1 octan-3-one, 8-methyl, 1.alpha.h,5.alpha.h-tropan-3-one
PubChem CID 79038
IUPAC-namn 8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-on
LEDER CN1C2CCC1CC(=O)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tropinone
Namnnotering 99%
Smältpunkt 41.0°C to 44.0°C
Färg Gul till brun
Kokpunkt 113.0°C (25.0 mmHg)
Flampunkt 90°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 21,258
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, ether, acetone, benzene, slightly soluble in chloroform
Formel vikt 139.2
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Tropinone
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.