Läs mer
Tropinon, TRC
Produktkod. 30454346
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30454346 5 g
1 options
Produktkod. 30454346 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT8926805G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tropinone
CAS 532-24-1
Molekylformel C8 H13 N O
Kvantitet 5 g
Synonym 1αH,5αH-Tropan-3-one (8CI), Tropanone (6CI), Tropinone (7CI), 8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one, 3-Tropanone, 3-Tropinone, N-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-one, NSC 118012, Tropanon, Tropinon, 8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-one, 8-methyl-
InChI formel InChI=1S/C8H13NO/c1-9-6-2-3-7(9)5-8(10)4-6/h6-7H,2-5H2,1H3/t6-,7+
LEDER CN1[C@@H]2CC[C@H]1CC(=O)C2
IUPAC-namn (1R,5S)-8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-ett
Molekylvikt (g/mol) 139.195
Formel vikt 139.0997