Läs mer
Tropisetron Hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
Tropisetron Hydrochloride (SDZ-ICS-930) is a selective 5-HT3 receptor antagonist and α7-nicotinic receptor agonist with an IC50 of 70.1 ± 0.9 nM for 5-HT3 receptor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tropisetron Hydrochloride |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 105826-92-4 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H21ClN2O2 |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | SDZ-ICS-930 |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 50 mg/mL (155.86 mM) ∣DMSO : 33.33 mg/mL (103.89 mM; Need ultrasonic) |
| Visa mer |