Läs mer
Tocris Bioscience™ Tropisetron hydrochloride
Beskrivning
Potent, orally active 5-HT3 receptor antagonist. Antiemetic. Also partial agonist of α7 nAChR. Activates α7Q79G-GlyR chimeric ion channels (EC50 = 38 nM)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tropisetron hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 320.82 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 320.817 |