Läs mer
Tropisetronhydroklorid, TRC
Produktkod. 30453142
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30453142 25 mg
30452327 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30453142 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT89270025MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105826-92-4
Molekylformel C17 H20 N2 O2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 320.81
Synonym Tropisetron hydrochloride, (1R,3r,5S)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl 1H-indole-3-carboxylate hydrochloride, 1H-Indole-3-carboxylic acid, (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, hydrochloride (1:1), 1H-Indole-3-carboxylic acid, (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, monohydrochloride (9CI), 1H-Indole-3-carboxylic acid, 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, monohydrochloride, endo-, Novaban, SDZ-ICS 930, Tropisetron hydrochloride
IUPAC-namn [(1S,5R)-8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-yl] 1H-indol-3-karboxylat; hydroklorid
LEDER Cl.CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)c3c[nH]c4ccccc34
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tropisetron hydrochloride
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C17H20N2O2.ClH/c1-19-11-6-7-12(19)9-13(8-11)21-17(20)15-10-18-16-5-3-2-4-14(15)16;/h2-5,10-13,18H,6-9H2,1H3;1H/t11-,12+,13+;
Formel vikt 320.1292