Läs mer
Tropisetron, MedChemExpress
Produktkod. 16458076
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16458076 100 mg -
16448338 10 mg 10mg
16404227 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16458076 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0072
MedChemExpress Tropisetron (SDZ-ICS-930 free base) is a selective 5-HT3 receptor antagonist and α7-nicotinic receptor agonist with an IC50 of 70.1 ± 0.9 nM for 5-HT3 receptor.
Tropisetron (SDZ-ICS-930 free base) is a selective 5-HT3 receptor antagonist and α7-nicotinic receptor agonist with an IC50 of 70.1 ± 0.9 nM for 5-HT3 receptor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tropisetron
Fysisk form Solid
CAS 89565-68-4
Färg Orange
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H20N2O2
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym SDZ-ICS-930 free base
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (351.68 mM) ∣H2O : ≥ 55 mg/mL (193.42 mM)
LEDER O=C(C1=CNC2=C1C=CC=C2)O[C@H]3C[C@H]4CC[C@H](N4C)C3
Molekylvikt (g/mol) 284.35
Formel vikt 284.35
Procent renhet 95.0%