Beskrivning
Molecular Weight: 212.3
PubChem ID: 44632924
Application Notes: May be dissolved in DMSO (5 mg/mL).
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 750590-18-2 |
| Innehåll och lagring | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| För användning med (applikation) | Orange Powder. May be Dissolved in DMSO (5 mg/mL). |
| Renhet | >98% (HPLC); NMR (conforms) |
| Kvantitet | 1 mg |
| Källa | Synthetic |
| Mål | Tropodithietic acid Broad spectrum antibiotic |
| Form | Powder |